Key Documents
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SST3025
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE key
fabricante/nome comercial
SST3025
SciLabware
furo
2.5 mm , key
braço lateral D.E. × espessura
9 mm × 1.5 mm
diâmetro da torneira
14.5 mm
diâmetro do topo
14 mm
Descrição geral
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)