Documentos Principais
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SSD104
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
glass key
fabricante/nome comercial
SSD104
SciLabware
furo
4.0 mm , key
braço lateral D.E. × espessura
10 mm × 1.5 mm
diâmetro da torneira
14.5 mm
Descrição geral
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)