Documentos Principais
SLWSSD102K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 1.5 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SSD102K
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
SSD102K
SciLabware
furo
1.5 mm , key
diâmetro da torneira
12.5 mm
Descrição geral
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)