SLW5810/3
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
support base only
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 5810/3
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
5810/3
SciLabware
Descrição geral
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
- Fully autoclavable
- Ideal for microbiology
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)