Documentos Principais
SLW5100-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 5100-500
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 5100-500
Altura
174 mm
corpo D.E.
97 mm
capacidade
500 mL
500 mL
gargalo D.I.
43 mm
tamanho da tampa
43
Descrição geral
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)