SLW4536/45D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 45 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4536/45D
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red ETFE
fabricante/nome comercial
4536/45D
SciLabware
conector
thread fits 45 mm
Descrição geral
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures
- Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)