Documentos Principais
SLW4506/80D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
blue, thread 80 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4506/80D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
blue
polypropylene
fabricante/nome comercial
4506/80D
SciLabware
rosca
80 mm
Descrição geral
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)