SLW4506/45E
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
green, thread 45 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4506/45E
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
green
polypropylene
fabricante/nome comercial
4506/45E
SciLabware
rosca
45 mm
Descrição geral
- For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 deg. C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4506/45E-10EA | 4061832442471 |