SLW4506/32D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
light blue, thread 32 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4506/32D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
light blue
polypropylene
fabricante/nome comercial
4506/32D
SciLabware
rosca
32 mm
Descrição geral
- For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 deg. C
Características e benefícios
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 °C
- Available in choice of 4 colours for easy identification of samples
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4506/32D-10EA | 4061832442457 |