SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3215/10P
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
joint stopper24/29
Características
graduations 1.0 mL
detachable foot
fabricante/nome comercial
3215/10P
SciLabware
Altura
270 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
- Complies with ISO 4788
- Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
- Replacement parts available separately
- Graduations in white enamel
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)