Key Documents
SLW2190/08M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
1000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2190/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE key
conical
Junta
joint stopper29/32
fabricante/nome comercial
2190/08M
SciLabware
capacidade
1000 mL
1000 mL
furo da torneira
4.0 mm
Descrição geral
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)