Documentos Principais
SLW2140/03M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 70 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/03M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 70 - 90 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/03M
SciLabware
diâmetro do filtro
70—90 mm
haste C
75 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
70 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Características e benefícios
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)