Documentos Principais
SLW1612/03
Pyrex® Vacuum desiccator stopcock, Rotaflo® stopcock
joint: 24/29
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1612/03
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Junta
joint: 24/29
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
1612/03
SciLabware
Descrição geral
Stopcock
  • For use with Pyrex vacuum desiccators
  • With Rotaflo stopcock for vacuum tight seal
Características e benefícios
  • With Rotaflo® stopcock for vacuum tight seal
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)