Documentos Principais
SLW1569/12DP
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
2000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1569/12DP
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Junta
joint side arm29/32
joint stopper29/32
fabricante/nome comercial
1569/12DP
SciLabware
Altura
262 mm , with stopper
diâmetro do corpo
138 mm
capacidade
2000 mL
2000 mL
gargalo D.I.
29 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)