SLW1470/01M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
60 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1470/01M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1470/01M
diâmetro × A
58 mm × 35 mm
capacidade
60 mL
Descrição geral
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)