SLW1135/30D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
SciLabware 1135/30D
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1135/30D
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1135/30D
Altura
302 mm
corpo D.E.
166 mm
gargalo D.E.
38 mm
volume de trabalho
2000 mL
tipo de ligação
non-treated surface
non-treated surface
Descrição geral
- Ideal for use in preparation of cultures
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
- Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)