SLW1130/11M
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1130/11M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
Joints neck (18)
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
printed trace code
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1130/11M
Altura
70 mm
corpo D.E.
42 mm
capacidade
25 mL
gargalo D.I.
18 mm
conector
narrow neck
Descrição geral
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)