Documentos Principais
SLW1120/08D
Pyrex® Boiling flask, round bottom, wide neck
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1120/08D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
round bottom
single-neck
wide-neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1120/08D
capacidade
250 mL
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)