SLW1080/02M
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
50 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1080/02M
About This Item
Materiais
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1080/02M
SciLabware
Altura
75 mm
diâmetro do bulbo
52 mm
capacidade
50 mL
50 mL
gargalo D.I.
32 mm
Descrição geral
- Complies with DIN ISO 24450
- With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)