SLW1070/04D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1070/04D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Características
narrow neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1070/04D
SciLabware
Altura
110 mm
diâmetro do corpo
64 mm
capacidade
100 mL
100 mL
gargalo D.I.
18 mm
Descrição geral
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)