Documentos Principais
SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1020/06D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
fabricante/nome comercial
1020/06D
SciLabware
Altura
105 mm
diâmetro da base
68.0 mm
diâmetro do topo
52 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)