Key Documents
S508128
1,3-BIS-(ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHAPR,ALPHAPR,ALPHAPR-HEXAFLUORO-3,5-XYLYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H8F12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
484.247
Número MDL:
Outras notas