Documentos Principais
MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350102
volume
250 mL
Descrição geral
Thiourea solution for cleaning junctions with silver sulfide contamination. Treatment until discoloration.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)