Documentos Principais
MT51340011
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Nitrate ISE
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340011
Descrição geral
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)