Documentos Principais
KN8973200008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Sinônimo(s):
897320-0008
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante/nome comercial
Kimble® 897320-0008
Parâmetros
60 MHz frequency
C × câmara × concentricidade
8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
0.46 mm
Descrição geral
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Características e benefícios
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Polyethylene caps attached• OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm• ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.462 mm
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)