JKA10023
8arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, tripentaerythritol core, thiol reactive
Sinônimo(s):
8arm-PEG-SH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
product name
8arm-PEG20K-SH, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 20,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)