Documentos Principais
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiais
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Características
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parâmetros
-10-80 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
15 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)