Documentos Principais
HAM201200
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1001, AccuDil (AD) end, volume 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1001, AccuDil (AD) end
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
volume
1 mL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)