Documentos Principais
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
CO810250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 997-575-68
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)