GF99626103
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002640
About This Item
Materiais
hexagonal (prism)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 996-261-03
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho da célula
4.8 mm
tamanho × espessura
600 x 600 mm × 20 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)