GF99147370
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm, condition amorphous
Sinônimo(s):
ES303030
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 991-473-70
tamanho
300 × 300 mm
espessura
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)