GF98899687
Praseodymium
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Praseodymium, PR000230
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 988-996-87
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
pb
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)