GF97861247
Boron
monofilament, 20m, diameter 0.1mm
Sinônimo(s):
Boron, B 005910
About This Item
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 978-612-47
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)