Documentos Principais
GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Sinônimo(s):
AL057935
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 974-776-11
Comprimento
200 mm
diâmetro
5 mm
densidade volumétrica
2.7 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)