Documentos Principais
GF97330383
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE080252
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 973-303-83
tamanho × espessura
1 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)