GF97292504
Niobium
rod, 500mm, diameter 12.7mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Niobium, NB007935, Columbium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 972-925-04
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)