GF97239044
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007200
About This Item
Ensaio
≥99.2%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 972-390-44
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97239044-1EA | 4061825341712 |