Documentos Principais
GF97150552
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 200 mm
Sinônimo(s):
NI197920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 971-505-52
Comprimento
200 mm
diâmetro
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)