GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
Sinônimo(s):
CU040200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 963-037-08
Comprimento
0.5 m
espessura
0.005 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96303708-1EA | 4061821153326 |