GF96200344
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinônimo(s):
PT025825
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Ensaio
99.999%
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 962-003-44
Comprimento
1 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.005 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96200344-1EA | 4061825414355 |