GF95839936
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU027920
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-399-36
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95839936-2EA | 4061829969035 |
GF95839936-10EA | 4061829938352 |
GF95839936-1EA | 4061825414102 |
GF95839936-5EA | 4061831009767 |