Key Documents
GF95834728
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
RE000301
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-347-28
Diâmetro
12 mm
espessura
1.0 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)