GF95414249
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-186g, size 300 × 300 mm, thickness 0.38 mm
Sinônimo(s):
ET303540
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 954-142-49
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95414249-1EA | 4061825081120 |
GF95414249-2EA | 4061825081137 |