Documentos Principais
GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Sinônimo(s):
CU805100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.96%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 954-007-27
Comprimento
10 m
Diâmetro
0.1 μm , filament diameter
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)