GF95373614
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 6mm disks, 0.08mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE020245
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 953-736-14
tamanho × espessura
6 mm × 0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95373614-20EA | 4061829999452 |
GF95373614-10EA | 4061829938246 |
GF95373614-50EA | 4061831030143 |