Key Documents
GF95072889
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
2m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinônimo(s):
NI055140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 950-728-89
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)