Documentos Principais
GF94847721
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.076mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CU050245
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 948-477-21
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.076 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)