Documentos Principais
GF94383591
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
50m wire, 1.0mm diameter, hard
Sinônimo(s):
CO125160
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 943-835-91
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)