Documentos Principais
GF94319095
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
AL050520
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 943-190-95
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)