Key Documents
GF94230446
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 10 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Sinônimo(s):
AB245130
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 942-304-46
Comprimento
10 m
diâmetro
0.12 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)